Bleu alcian 8GX, poudre bleu foncé
Fournisseur: MP Biomedicals
0215262425
ICNA0215262425EA 443 EUR InStock
ICNA0215262425
Bleu alcian 8GX, poudre bleu foncé
Bleu alcian
Alcian Blue 8GX is a cationic dye used to quantitatively determine glycosaminoglycans by forming insoluble complexes in solution.
Alcian Blue 8GX can be used to determine proteins based on their Resonance Light Scattering by strongly enhancing the signals. It is useful as a bacterial stain, and as a dye for histiocytes and fibroblasts. Alcian Blue 8GX is used as a heteroglycan stain for neutral, sulfated and phosphated mucopolysaccharides and glycosaminoglycans in tissues such as cartilage and extracellular matrices.
Soluble in absolute ethanol, cellosolve, ethylene glycol, water (8 mg/ml) or ethanol (1 mg/ml); practically insoluble in xylene
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298.86 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010720
Numéro CAS: 75881-23-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (water) 620 - 630 nm
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité