Basic blue 3, poudre vert foncé C.I. 51004
Fournisseur: MP Biomedicals
0215262910
ICNA0215262910EA 66.4 EUR InStock
ICNA0215262910
Basic blue 3, poudre vert foncé C.I. 51004
Basic blue 3
Soluble in water, EGME, ethanol.
Soluble in water, EGME, ethanol.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₂₀H₂₆N₃OCl
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011928
Numéro CAS: 33203-82-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (water) Report Result
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité