Carmin, poudre rouge C.I. 75470
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Carminic acid, Cochineal, Alum lake of Carminic Acid, Natural Red 4, FD and C Carmine, CI 75470, Carmine, calcium/aluminum lake
0215263425
ICNA0215263425EA 210 EUR InStock
ICNA0215263425
Carmin, poudre rouge C.I. 75470
Carmin
Soluble in ethanol, alkali hydroxides, borax (0,8 mg/ ml), ammonium hydroxide (1 mg/ml), water (8 mg/ml) or ethanol (0,8 mg/ml). The addition of an acid or base can help increase the water solubility. Partly soluble in hot water; practically insoluble in cold water (8 mg/ ml) or dilute acids.
Soluble in ethanol, alkali hydroxides, borax (0,8 mg/ ml), ammonium hydroxide (1 mg/ml), water (8 mg/ml) or ethanol (0,8 mg/ml). The addition of an acid or base can help increase the water solubility. Partly soluble in hot water; practically insoluble in cold water (8 mg/ ml) or dilute acids.
Formule: C₂₂H₂₀O₁₃
MW: 492,389 g/mol
Numéro MDL: MFCD00167028
Numéro CAS: 1390-65-4
EINECS: 215-724-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité