Vert clair SF, poudre violette C.I. 42095
Fournisseur: MP Biomedicals
0215264125
ICNA0215264125EA 139 EUR InStock
ICNA0215264125
Vert clair SF, poudre violette C.I. 42095
Vert clair SF
Acid Green 5 is useful as a general plasma stain, as a histological stain, and a cytological counterstain. Can be use as a cytological counterstain and as a substitute for aniline blue in Gomori′s one-step trichrome procedure.
Soluble in water.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012121
Numéro CAS: 5141-20-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (H₂O) 630 ± 5 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité