Bleu O toluidine, en poudre C.I. 52040
Fournisseur: MP Biomedicals
0215264925
ICNA0215264925EA 114 EUR InStock
ICNA0215264925
Bleu O toluidine, en poudre C.I. 52040
Toluidine blue O
Toluidine blue O is useful as a metachromatic nuclear stain.
Soluble in water (10 mg/ml, blue violet solution), ethanol (4 mg/ml), alcohol (blue solution).
Formule: C₁₅H₁₆ClN₃S
Numéro MDL: MFCD00011934
Numéro CAS: 92-31-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (H₂O) 630 ± 4 nm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité