Human beta2-Microglobulin (from Urine), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
02153903.5
ICNA02153903.5EA 505 EUR InStock
ICNA02153903.5
Human beta2-Microglobulin (from Urine), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
  • Lyophilized
  • Purity: 30 to 60% total protein
Storage temperature: -20 °C
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité