1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: 1,3,5-Tri-O-benzoyl-α-D-ribofuranose, 1,3,5-Tri-O-benzoyl-a-D-ribofuranose
0215396801
ICNA0215396801EA 31 EUR InStock
ICNA0215396801
1,3,5-Tri-O-benzoyl-ɑ-D-ribofuranose, poudre blanche
1,3,5-Tri-O-benzoyl-alpha-D-ribofuranose
Starting material for nucleosides.
Soluble in CHCl₃ (50 mg/ml-clear, colorless solution)
Formule: C₂₆H₂₂O₈
MW: 462,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00080818
Numéro CAS: 22224-41-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Melting Point 132 - 142 °C
Optical Rotation (c=1, CHCl₃) +85° ± 5°
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité