Epidermal growth factor (EGF) from E.coli, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215457180
ICNA0215457180EA 215 EUR InStock
ICNA0215457180
Epidermal growth factor (EGF) from E.coli, MP Biomedicals
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
Epidermal Growth Factor (EGF) is a polypeptide growth factor which stimulates the proliferation of a wide range of epidermal and epithelial cells.
  • Potent and cost effective mitogen
  • Soluble in water and most aqueous buffers
Produced in a patented E.coli expression system free of animal-derived components.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité