5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid, poudre grise
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215474001
ICNA0215474001EA 83.7 EUR InStock
ICNA0215474001
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid, poudre grise
5-(2-Aminoethylamino)-1-naphthalenesulphonic acid
Soluble in DMSO and 1N NaOH (2,0 mg/ ml).
Soluble in DMSO and 1N NaOH (2,0 mg/ ml).
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₂H₁₄N₂O₃S
MW: 266,315 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066932
Numéro CAS: 50402-56-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité