Cinnarizine, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215498625
ICNA0215498625EA 122 EUR InStock
ICNA0215498625
Cinnarizine, poudre blanche
Cinnarizine
Ca2+ channel blocker; central and peripheral vasodilator
Soluble in chloroform (50 mg/ml).
Formule: C₂₆H₂₈N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00056037
Numéro CAS: 298-57-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité