Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lichenan (de Cetraria islandica), poudre gris pâle

Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Lichenin

0215523101
ICNA0215523101EA 113.9 EUR InStock
ICNA0215523101
Lichenan (de Cetraria islandica), poudre gris pâle
Lichenan
Lichenan is a glucose polysaccharide. It consists of repeating glucose units linked by β-1,3 and β-1,4 glycosidic bonds.

Licheni is used in the study of biochemical and structural characterization of a β-1,3-1,4-glucanase from Bacillus subtilis 168.

Soluble in boiling water and hydrochoride.


Formule: C₁₈H₃₂O₁₅
MW: 488,44 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00047500
Numéro CAS: 1402-10-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Cetraria islandica

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité