3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98%
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215572325
ICNA0215572325EA 55.8 EUR InStock
ICNA0215572325
3-Mercapto-1,2-propanediol ≥98%
3-Mercapto-1,2-propanediol
(±)-3-Mercapto-1,2-propanediol (α-Monothioglycerol) is a reagent that is used in analytical chemistry, material science, and cell culture research.
Formule: C₃H₈O₂S
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Densité: 1.247 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004879
Numéro CAS: 96-27-5
EINECS: 202-495-0
Merck Index: 12,09471
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Form Clear Liquid
Storage Store at +4 °C, store under nitrogen
Refractive Index n20/D 1,527 (lit.)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité