Neohesperidin, poudre blanc cassé
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: (S)-7-(((2S,3R,4S,5S,6R)-4,5-Dihydroxy-6-(hydroxymethyl)-3-(((2S,3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-methyltetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one, (S)-4′-Methoxy-3′,5,7-trihydroxyflavanone-7-[2-O-(α-L-rhamnopyranosyl)-β-D-glucopyranoside]
0215581380
ICNA0215581380EA 81.8 EUR InStock
ICNA0215581380
Neohesperidin, poudre blanc cassé
Neohesperidin
A flavanone glycoside with neuroprotective and antioxidant properties. Does not inhibit oral carcinogenesis in a rat model unlike other citrus flavanones, but does exert a protective effect against gastritis and gastric lesions.
Neohesperidin has been used in a study to assess the composition of shiikuwasha peels of different cultivation lines. It has also been used in a study to investigate the protective effects of an extract from Citrus bergamia against inflammatory injury.
Soluble in pyridine (20 mg/ml - clear, yellow solution).
Formule: C₂₈H₃₄O₁₅
MW: 610,60 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16661259
Numéro CAS: 13241-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité