p-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215590180
ICNA0215590180EA 772 EUR InStock
ICNA0215590180
p-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, poudre blanche
p-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide
p-Nitrophenyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide is commonly used as a chromogenic substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminidase, yielding a yellow solution upon cleavage.
Soluble in water, methanol.
Formule: C₁₄H₁₈N₂O₈
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 10139-02-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité