Nordihydroguaiaretic acid, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215594490
ICNA0215594490EA 47.4 EUR InStock
ICNA0215594490
Nordihydroguaiaretic acid, poudre blanche
Nordihydroguaiaretic acid
Inhibitor of lipoxygenases
Inhibitor of lipoxygenases
Soluble in ethanol (5% w/v), methanol, ether, glycol, PEG; insoluble in water
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: C₁₈H₂₂O₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00002206
Numéro CAS: 500-38-9
EINECS: 207-903-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Melting Point 182 - 192 °C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité