2-Phénylethanol, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0215617691
ICNA0215617691EA 74.95 EUR InStock
ICNA0215617691
2-Phénylethanol, liquide
2-Phénylethanol
2-Phenylethanol, an alcohol potentially used as an anti-microbial.
Soluble in most fixed oils, common organic solvents, water and propylene glycol.
Formule: C₆H₅CH₂CH₂OH
Point de fusion: –27 °C
Numéro MDL: MFCD00002886
Numéro CAS: 60-12-8
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité