Sulphamethoxypyridazine, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215671225
ICNA0215671225EA 85.5 EUR InStock
ICNA0215671225
Sulphamethoxypyridazine, en poudre
Sulphamethoxypyridazine
Formule: C₁₁H₁₂N₄O₃S
Numéro MDL: MFCD00057372
Numéro CAS: 80-35-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité