Triacontanate de méthyle, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215695980
ICNA0215695980EA 353 EUR InStock
ICNA0215695980
Triacontanate de méthyle, poudre blanche
Triacontanate de méthyle
Soluble in chloroform (50 mg/ml - clear colorless solution).
Formule: C₃₁H₆₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042897
Numéro CAS: 629-83-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité