20-Hydroxyecdysone ≥95%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: β-Ecdysone
0215743405
ICNA0215743405EA 236 EUR InStock
ICNA0215743405
20-Hydroxyecdysone ≥95%, poudre blanche
20-Hydroxyecdysone
20-Hydroxyecdysone is the most widely occurring ecdysteroid in both plant and animal species. Controls cell death during metamorphosis of Drosophila melanogaster.
20-Hydroxyecdysone is an ecdysteroid hormone that plays a key role in insect development, cell proliferaton, growth and apoptosis by controlling gene expression involved in molting and metamorphosis. It acts through a heterodimeric receptor comprising the ecdysone receptor and the ultraspiracle proteins (USP).
Soluble in methanol 20 mg/ml; easily soluble in ethanol and soluble in water.
Formule: C₂₇H₄₄O₇
MW: 480,642 g/mol
Numéro MDL: MFCD00036740
Numéro CAS: 5289-74-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥95%
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité