Réactif de Patton et Reeder, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215745105
ICNA0215745105EA 48.2 EUR InStock
ICNA0215745105
Réactif de Patton et Reeder, en poudre
Réactif de Patton et Reeder
2-Hydroxy-1-(2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylazo)-3-naphthoic acid is a useful indicator for calcium titrations with EDTA in the presence of magnesium.
Soluble in methanol (clear reddish violet solution), 50 mg plus 5 ml of 1 M NaOH; slightly soluble in water.
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité