Ethylvanilline, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
Synonyms: 3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde, 3-(Ethoxy-d5)-4-hydroxybenzaldehyde
0215795980
ICNA0215795980EA 27.3 EUR InStock
ICNA0215795980
Ethylvanilline, poudre blanche
Ethylvanilline
Ethylvanillin (3-Ethoxy-4-hydroxybenzaldehyde) was used as an internal standard in the determination of phenolic compounds obtained from (alkaline) CuO-based oxidation of humic acid.
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006944
Numéro CAS: 121-32-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité