Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Xyleen, clear, colourless liquid ACS

Fournisseur: MP Biomedicals
Gevaar
Synonyms: Dimethylbenzene

0215869390
ICNA0215869390EA 44 EUR InStock
ICNA0215869390
Xyleen, clear, colourless liquid ACS
Xyleen
Xylene is used as a solvent. It is used in the laboratory to make baths with dry ice to cool reaction vessels, and as a solvent to remove synthetic immersion oil from the microscope objective in light microscopy.

  • Aromatic hydrocarbons


Formule: C₆H₄(CH₃)₂
MW: 106.17 g/mol
Point d'ébullition: 137…140 °C (literatuur)
Point de fusion: –47.9…+13.3 °C (literatuur)
Densité: 0.86 g/mL (25 °C) (literatuur)
Point d'éclair: 25
Température de stockage: Kamertemperatuur
Numéro MDL: MFCD00077264
Numéro CAS: 1330-20-7
ONU: 1307
ADR: 3 III
Merck Index: 13,10136
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2deefc7b7b67c10e64003e243ff3216fad27cf7d&vid=9fa01ddafd4814d5f34266ae7933463a29d92d19&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay ≥98.5% plus ethylbenzene (not to exceed 25%)
Color (APHA) ≤10
Residue After Evaporation ≤0.002%
Substances Darkened by Sulfuric Acid Passes Test
Sulfur Compounds ≤0.003%
Water ≤0.05%

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..