Protease inhibitor cocktail, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215883701
ICNA0215883701EA 105 EUR InStock
ICNA0215883701
Protease inhibitor cocktail, MP Biomedicals
Suppléments et additifs pour culture cellulaire
A broad spectrum protease inhibitor cocktail which covers both endopeptidases and exopeptidases, non-specific and specific. The cocktail consists of four major protease inhibitors such as AEBSF, Sodium EDTA, Leupeptin and Pepstain A.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité