Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
Fournisseur: MP Biomedicals
0215899302
ICNA0215899302EA 71.6 EUR InStock
ICNA0215899302
Spectinomycin sulphate ≥98%, en poudre
Spectinomycin sulphate
Spectinomycin sulphate is a broad spectrum antibiotic that inhibits protein synthesis (elongation) by binding to the bacterial 30S ribosomal subunit and interfering with peptidyl tRNA translocation.
Soluble in DMSO, ethanol and water; practically insoluble in pyridine, chloroform,ethyl acetate, cyclohexone, benzene, acetone, DMF, dioxane and acetonitrile.
Store solution aliquoted at –20 °C for up to 3 months.
Formule: C₁₄H₂₄N₂O₇·H₂SO₄
Numéro MDL: MFCD00270185
Numéro CAS: 23312-56-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité