2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one ≥98%, poudre brunie
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0215952301
ICNA0215952301EA 54.9 EUR InStock
ICNA0215952301
2,3-Diphénylcycloprop-2-ène-1-one ≥98%, poudre brunie
Diphenylcyclopropenone
Diphenylcyclopropenone is a potent hapten. Its vibration frequency has been evaluated.
Diphenylcyclopropenone was used in topical immunotherapy.
Soluble in acetone; Insoluble in water.
Formule: C₁₅H₁₀O
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…123 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001311
Numéro CAS: 886-38-4
EINECS: 212-948-4
Merck Index: 12,03366
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité