Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Ionomycin ≥90%

Fournisseur: MP Biomedicals
Attention

0215961101
ICNA0215961101EA 86.6 EUR InStock
ICNA0215961101
Ionomycin ≥90%
Ionomycin
Free Acid
Selective calcium ionophore.

Storage temperature: -20 °C


Formule: C₄₁H₇₂O₉
Numéro MDL: MFCD06798385
Numéro CAS: 56092-81-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité