Kifunensine ≥98%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
0215995201
ICNA0215995201EA 196 EUR InStock
ICNA0215995201
Kifunensine ≥98%, poudre blanche
Kifunensine
Kifunensine is an alkaloid compound, originally isolated from the actinomycete Kitasporia kifunensis, that exhibits potent and selective inhibition of class I α-mannosidases. Kifunensine is used to suppress Endoplasmic Reticulum-Associated Degradation (ERAD) via the inhibition of endoplasmic reticulum-associated mannosidase activity.
Selective inhibitor of class I glycoprotein-processing α-mannosidases.
Soluble in water (25 mg/ml).
Formule: C₈H₁₂N₂O₆
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 109944-15-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥98%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité