Micrococcus lysodeikticus, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0215997201
ICNA0215997201EA 38.2 EUR InStock
ICNA0215997201
Micrococcus lysodeikticus, MP Biomedicals
Sorbants pour chromatographie Sorbants HPLC
Lysozyme lysates harvested from cultures of Micrococcus lysodeikticus were attached to sepharose and used for affinity chromatography to isolate various bacteriolytic enzymes and it has also been used in a study to investigate the encapsulation of protein drugs in microparticles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité