Ficoll®, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0216000380
ICNA0216000380EA 533 EUR InStock
ICNA0216000380
Ficoll®, MP Biomedicals
Cell Separation Media
A copolymer of sucrose and epichlorohydrin. Component used to make density gradients for lymphocyte separation.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité