Bovine growth hormone (from Pituitary glands), MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
02160074.1
ICNA02160074.1EA 206 EUR InStock
ICNA02160074.1
Bovine growth hormone (from Pituitary glands), MP Biomedicals
Protéines et Peptides
Bovine growth hormone is a peptide hormone, it is used in regulating metabolic processes.
Biological activity: In responsive cell lines, biological activity is observed at concentrations of 10 to 100 ng/ml.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité