Ampicilline trihydraté, crystallin
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
0219014725
ICNA0219014725EA 121 EUR InStock
ICNA0219014725
Ampicilline trihydraté, crystallin
Ampicillin trihydrate
  • At 25 °C ,pKa = 2.5 (-COOH),pKa = 7.3 (-NH2) (Lit.)
Storage temperature.: +4 °C
Formule: C₁₆H₁₉N₃O₄S·3H₂O
Numéro MDL: MFCD00072036
Numéro CAS: 7177-48-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité