Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Dyclonine hydrochloride, poudre blanche, écoulement rapide

Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Dyclonine HCl, 1-(4-Butoxyphenyl)-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride

0219019425
ICNA0219019425EA 190 EUR InStock
ICNA0219019425
Dyclonine hydrochloride, poudre blanche, écoulement rapide
Dyclonine hydrochloride


Formule: C₁₈H₂₈ClNO₂
MW: 325,877 g/mol
Numéro MDL: MFCD00035386
Numéro CAS: 536-43-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité