di-Sodium tétraborate décahydraté ~99%, poudre blanche
Fournisseur: MP Biomedicals
Danger
02190308.5
ICNA02190308.5EA 36.2 EUR InStock
ICNA02190308.5
di-Sodium tétraborate décahydraté ~99%, poudre blanche
di-Sodium tétraborate décahydraté
Borax is a salt of boric acid which is used as a buffer. It has a co-complexing ability with other agents in water to form complex ions with various substances. It is also commonly utilized in chromatography and electrophoresis studies.
Borax is typically used as a buffer component, manufacturing of glazes and enamels, fireproofing fabrics and wood, antiseptic and detergents.
Attention: Research Use Only (RUO).
Formule: Na₂B₄O₇·10H₂O
Point d'ébullition: 1575 °C (lit.)
Point de fusion: 741 °C
Densité: 1.730 g/mL (lit.)
Point d'éclair: 1575 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149193
Numéro CAS: 1303-96-4
EINECS: 215-540-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%
Moisture Content 30-40%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité