Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

D-(+)-Altrose, poudre blanche

Fournisseur: MP Biomedicals

0219120810
ICNA0219120810EA 36.2 EUR InStock
ICNA0219120810
D-(+)-Altrose, poudre blanche
D(+)-Altrose
D-(+)-Altrose is used as a substrate to identify, differentiate and characterise aldose isomerases such as L-fucose isomerase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus and d-Arabinose isomerase (d-AI) from Bacillus pallidus (B. pallidus) and Klebsiella pneumoniae.

D-(+)-Altrose is used as a substrate to identify, differentiate and characterise aldose isomerases such as L-fucose isomerase from Caldicellulosiruptor saccharolyticus and d-Arabinose isomerase (d-AI) from Bacillus pallidus (B. pallidus) and Klebsiella pneumoniae.

Soluble in water (50 mg/ml - clear, colourless solution); practically insoluble in alcohol.

Attention: Research Use Only (RUO).


Formule: C₆H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD00075620
Numéro CAS: 1990-29-0
EINECS: 217-870-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité