Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, cristaux noirs ACS
Fournisseur: MP Biomedicals
Attention
0219403190
ICNA0219403190EA 101 EUR InStock
ICNA0219403190
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté, cristaux noirs ACS
Chrome (III)-potassium sulfate dodécahydraté
Chromium potassium sulfate is the potassium double sulfate of chromium.
  • Grade : ACS
  • Assay : 98.0 - 102.0%
  • Key Applications : Tanning of leather; Used in gelatine emulsions in photographic film as hardener
  • Application Areas : tanning of leather, used in gelatine emulsions in photographic film as hardener
  • Product Type : Inorganics
  • Presentation :Black Crystals
  • Heavy Metals : <0.01% (as Pb)
  • Insoluble Matter : <0.01%
  • NOTES : Chloride (Cl) <0.002%, Aluminum (Al) <0.02%, Iron (Fe) <0.01%, Ammonium (NH4) <0.01%
  • Solubility : Soluble in water.
Formule: CrK(SO₄)₂·12H₂O
Point de fusion: 89 °C (lit.)
Densité: 1.89 g/cm³ ((20 °C))
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149917
Numéro CAS: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 98.0 - 102.0%
Insoluble Matter <0.01%
Chloride (Cl) <0.002%
Aluminum (Al) <0.02%
Iron (Fe) <0.01%
Ammonium (NH4) <0.01%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité