L(+)-Leucine
Fournisseur: MP Biomedicals
0219469483
ICNA0219469483EA 266 EUR InStock
ICNA0219469483
L(+)-Leucine
L(+)-Leucine
Formule: C₆H₁₃NO₂
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1.165 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002617
Numéro CAS: 61-90-5
EINECS: 200-522-0
Merck Index: 14,05451
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité