PIPES ≥99%, poudre blanche pour la biologie moléculaire
Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid), 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)diethanesulphonic acid, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid
0219483890
ICNA0219483890EA 680 EUR InStock
ICNA0219483890
PIPES ≥99%, poudre blanche pour la biologie moléculaire
PIPES
PIPES is a zwitterionic N-substituted aminosulfonic acid "Good" buffer.
PIPES is used to buffer glutaraldehyde fixative solutions when fixing plant and/or animal tissue samples. This will help prevent the loss of lipids. It is also used to buffer glutaraldehyde and formaldehyde when fixing fungal zoospores for fluorescence microscopy and electron microscopy. PIPES tends to give optimal results.
Buffers can be made by adding a solution of base to PIPES free acid, titrating to the appropriate pH.
  • Molecular Biology Reagent Grade
  • Presentation: White Powder
  • Effective buffering range: 6.1 - 7.5
  • For sterilization it is recommended to filter sterilize using a 0.2 µm filter.
Formule: C₈H₁₈N₂O₆S₂
MW: 302,37 g/mol
Point d'ébullition: 499 °C (1013 hPa)
Point de fusion: > 300 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006159
Numéro CAS: 5625-37-6
EINECS: 227-057-6
Merck Index: 12,07633
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5192468b680c7bea85a31a131811618356a531b9&vid=ef0e3d488c68ea7f6f583fede6ebf7d2196392b7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ≥99%
FTIR Conforms to Standard
UV/VIS: OD260 (0.1M in 0.2M NaOH) ≤0.05
UV/VIS: OD280 (0.1M in 0.2M NaOH) ≤0.05
Solubility (0.1M in 0.2N NaOH) Clear and Complete
pKa (25°C) 6.6-7.0
Moisture (LOD) ≤1.0%
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité