Auramine O, poudre jaune foncé C.I. 41000
Fournisseur: MP Biomedicals
0219506450
ICNA0219506450EA 180 EUR InStock
ICNA0219506450
Auramine O, poudre jaune foncé C.I. 41000
Auramine O
Auramine O is used for acid resistant bacteria in sputum or paraffin.
It is used with rhodamine B, causing acid-fast organisms to fluoresce. Used with acridine orange, showing acid-fast organisms and fungi, mycobacteria. (Auramine O is reportedly specific for mycolic acid). It is used as a Schiff reagent, causing DNA in nuclei to fluoresce yellow-green and is used with safranin O chloride to stain spores in bacterial cultures.
Soluble in ethanol (1 mg/ml), water (10 mg/ml).
Formule: C₁₇H₂₂ClN₃
Numéro MDL: MFCD00012484
Numéro CAS: 2465-27-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/VIS: λmax (water) 432±3 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité