Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1,3-Diolein ~99%, liquide congelé

Fournisseur: MP Biomedicals

0219515210
ICNA0219515210EA 57.3 EUR InStock
ICNA0219515210
1,3-Diolein ~99%, liquide congelé
1,3-Diolein
1,3-Diolein is a lipid.

  • Substantially free of 1,2-isomer


Formule: C₃₉H₇₂O₅
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00042913
Numéro CAS: 2465-32-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Purity ~99%

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité