Eosin B spirit soluble acide libre ∼ 85% (teneur en colorant), en poudre C.I. 45400
Fournisseur: MP Biomedicals
0219516410
ICNA0219516410EA 60.5 EUR InStock
ICNA0219516410
Eosin B spirit soluble acide libre ∼ 85% (teneur en colorant), en poudre C.I. 45400
Eosin B spirit soluble
Soluble in heated methanol (1 mg/ml)
Formule: C20H8Br2N2O9
Point de fusion: 275 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01104119
Numéro CAS: 56360-46-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
UV/Vis: λ max, methanol 522 ± 2 nm
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité