Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

Rose Bengal, poudre rouge foncé

Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: Sodium 4,5,6,7-tetrachloro-2',4',5',7'-tetraiodo-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-3',6'-bis(olate), Food Red No. 105, CI 45440, Acid red 94, Aniline Rose, Rose Bengal sodium

0219549125 0219549105
ICNA0219549125EA 124 EUR InStock
ICNA0219549125 ICNA0219549105
Rose Bengal, poudre rouge foncé
Rose Bengal
Rose Bengal is a fluorescent probe for determining NAD binding sites of alcohol dehydrogenase.

Used in Conn′s technique for bacteria in soil; as an alternative to phloxine B in Kreyberg′s stain for keratin and mucus.

Used in Conn′s technique for bacteria in soil; as an alternative to phloxine B in Kreyberg′s stain for keratin and mucus.

Soluble in water at 1 mg/ml (pink to red solution).(Lit.)


Formule: C₂₀H₂Cl₄I₄O₅Na₂
MW: 1017.63 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005043
Numéro CAS: 632-69-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
UV/Vis: λmax (water) Store at Room Temperature (15 to 30 °C)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..