Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Erlose

Fournisseur: MP Biomedicals
Synonyms: α-D-Glc-(1→4)-α-D-Glc-(1→2)-β-D-Fru, α-Maltosyl β-fructofuranoside

0219866883
ICNA0219866883EA 2076 EUR InStock
ICNA0219866883
Erlose
Erlose
Erlose is used in studies on dietary preference and utilization of trisose sugars from aphid honeydew by various insects, such as honey bees and ants.

Erlose may be used as a reference compound in assays that analyse the sugars of foods such as royal jelly and honey.

Soluble in water (50 mg/ml)


Formule: C₁₈H₃₂O₁₆
MW: 504,44 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190706
Numéro CAS: 13101-54-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité