D(+)-Glucose monohydraté
Fournisseur: MP Biomedicals
0219901390
ICNA0219901390EA 155 EUR InStock
ICNA0219901390
D(+)-Glucose monohydraté
D(+)-Glucose monohydraté
Formule: C₆H₁₂O₆·H₂O
Point de fusion: 83 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149450
Numéro CAS: 14431-43-7
EINECS: 200-075-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9ea2af2ca62ca94d86809070593a60aafd8cd1b&vid=e549b499dca7fb95811640efad1429268c8f6d8b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité