Huile de coton, liquide
Fournisseur: MP Biomedicals
0290141901
ICNA0290141901EA 73.6 EUR InStock
ICNA0290141901
Huile de coton, liquide
Huile de coton
Soluble in 400 mg plus 4 ml of chloroform - clear, faint yellow to yellow-green.
  • Iodine Value: 109 - 120
  • Saponification Number: 190-198 (Lit.)
Soluble in 400 mg plus 4 ml of chloroform - clear, faint yellow to yellow-green.
Densité: 0.92 g/ml (25 °C) (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00130872
Numéro CAS: 8001-29-4
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
Source Gossypium hirsutum
Myristic (C-14:0) 0,5 - 2,0%
Palmitic (C-16:0)% 17 - 29
Steric (C-18:0) 1,0 - 4,0%
Oleic (C-18:1) 13 - 44%
Linoleic (C-18:2) 40 - 63%
Linolenic (C-18:3) 0,1 - 2,1%
Iodine Value 109 - 120
Specific Gravity 0,915 - 0,921
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité