Briggs and Salt Mixture, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0290283410
ICNA0290283410EA 737 EUR InStock
ICNA0290283410
Briggs and Salt Mixture, MP Biomedicals
Fournitures pour animaux Alimentation animale
This powdered salt mixture is used as animal diet.
It contains calcium carbonate, calcium phosphate, copper sulphate, ferric citrate, magnesium sulphate, manganese sulphate, potassium chloride, potassium iodate, sodium chloride, sodium phosphate dibasic and zinc carbonate.
Attention: Store at room temperature.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité