Hubbel, Mendel and Wakeman Salt Mixture, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0290283802
ICNA0290283802EA 76.7 EUR InStock
ICNA0290283802
Hubbel, Mendel and Wakeman Salt Mixture, MP Biomedicals
Fournitures pour animaux Alimentation animale
Hubbel, Mendel and Wakeman powder does not contain zinc, is low in manganese and phosphorus, and has a high calcium to phosphorus ratio.
Designed for use in formulating animal research diets, especially with relatively high casein levels.
For complete composition see product datasheet.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité