Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cocoa butter, solide cireux

Fournisseur: MP Biomedicals

0290541790
ICNA0290541790EA 62.2 EUR InStock
ICNA0290541790
Cocoa butter, solide cireux
Cocoa butter


Point de fusion: 32.1 °C (lit.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146492
Numéro CAS: 8002-31-1
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité