AIN-76 vitamin mixture, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0290545401
ICNA0290545401EA 214 EUR InStock
ICNA0290545401
AIN-76 vitamin mixture, MP Biomedicals
Fournitures pour animaux Alimentation animale
AIN-76 vitamin mixture is a basic component of animal diet for mice and rats colonies in the research lab.
Please see product datasheet for complete diet composition.
Conditionnement: In powdered form.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité