Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Dextri-maltose®, en poudre grossière

Fournisseur: MP Biomedicals

0296004801
ICNA0296004801EA 87.9 EUR InStock
ICNA0296004801
Dextri-maltose®, en poudre grossière
Maltodextrin
Maltose and dextrins obtained by enzymatic digestion of corn flour by barley malt.

Maltodextrin, a polymer chain composed of D-glucose units linked by α (1,4) bonds, is used in the development of encapsulation and nanencapsulation vehicles for use in the food industry. Maltodextrin is used as a protein Maillard-induced conjugation agent for improved solubility and foaming activity. As a sugar-matrix forming agent, maltodextrin is used in the development of orally disintegrating tablets (ODT).


Formule: C₁₂H₂₂O₁₁
MW: 342,29648 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00146679
Numéro CAS: 9050-36-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Identity Test Passes
FTIR Conforms to Reference
pH (20% aq soln) Report result
Loss on Drying ≤7,0%

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité