Vitamin mixture, AIN-76-A, MP Biomedicals
Fournisseur: MP Biomedicals
0296009801
ICNA0296009801EA 163 EUR InStock
ICNA0296009801
Vitamin mixture, AIN-76-A, MP Biomedicals
Fournitures pour animaux Alimentation animale
Basic component of animal diet especially for maintaining mice and rats colonies in the research laboratory.
Please see product datasheet for complete diet composition.
Information de livraison: In powdered form.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité